Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis en vrac
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Autostable, fond conique
Fond conique
Conditionnement:
500 pièces
Description
- En PP.
- Gradué.
- Comprend des bouchons à vis en vrac en polypropylène avec joint en silicone.
- La zone de marquage dépolie permet d’identifier les échantillons et d’autres notations.
- La plage de températures se situe entre –196°C et 121°C.
- Exempt d’ADN, de DNase et de RNase
- Stériles, sans endotoxines, non mutagènes, non toxiques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Format | Autostable, fond conique |
| Hauteur (métrique) | 47mm |
| Nb par paquet | 500/boîte |
| Plage de températures (métrique) | –196 à 121°C |
| Afficher plus |