Learn More
Invitrogen™ Tampon de transfert Bolt™ (20X)
Optimisé pour le transfert de protéines des gels Bolt Bis-Tris Plus vers les membranes pour le transfert Western
Marque:  Invitrogen™ BT0006
32.06 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15135204
  • 45.15€ / 125mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Une mini cuve à gel Bolt™ est nécessaire pour l’utilisation de tous les gels Bolt.
Description
Description
  • Lorsque le tampon de transfert Bolt est associé à 10 % de méthanol, il peut être utilisé avec le mini-module de transfert Bolt pour réaliser un transfert humide
  • Il peut également être utilisé avec l’antioxydant Bolt pour optimiser le transfert des protéines réduites vers les membranes
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver entre 4 et 25°C.
20 X
125 ml
Gels Bolt™ Bis-Tris Plus
125 ml
Tampons de transfert
Tampon de transfert Western
Liquide
Bolt™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2988242 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberBT0006
Numéro de lot2417522 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberBT0006
Numéro de lot2465503 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberBT0006
Numéro de lot2542454 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberBT0006
Numéro de lot2559007 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberBT0006
Nom du produit
Invitrogen™ Tampon de transfert Bolt™ (20X) > 125 ml