Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque:  Fisherbrand™ 08 02 0563
Code produit. 11850772
Description
Description
  • Septa de 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septa
PTFE, Silicone
1000
Bleu transparent, Blanc
8mm
1,3 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425 > Silicone / PTFE transparent bleu / blanc,1.3 mm d’épaisseur,45° Shore A