Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchon à vis
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
2 ml
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Sans fermeture du couvercle
Conditionnement:
500 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 44 mm |
| Comprend | Base |
| Graduated | Non |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| FCR max. | 17 000 G |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |