Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis fixés
Code produit. 10624731 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Autostable, fond conique
Fond conique
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10624731
Marque: BRAND™ 780713
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polypropylène. Les tubes à centrifuger avec bouchons à vis fixés BRAND™ comprennent une zone de marquage dépolie pour l’identification ou à d’autres fins. Conforme à la norme DIN EN 285. Autoclavables à 121°C (2 bars). Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent être achetés séparément.
  • Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polypropylène.
  • Conforme à la norme DIN EN 285.
  • La zone de marquage dépolie permet l’identification des échantillons ou d’autres notations.
  • Plage de températures : –196°C à 121°C.
  • Autoclavables à 121°C (2 bars)
  • Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent être achetés séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Polypropylène
Format Autostable, fond conique
Hauteur (métrique) 44 mm
Plage de températures (métrique) –196 à 121°C
FCR max. 17 000 G
Graduations à 1,2 ml
Diamètre (métrique) 13 mm