Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 1,5 ml Axygen™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Gris
Jaune
Marron
Orange
Rose
Rouge
Transparent
Violet
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Description
Pour le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
- Disponibilité en version préstérilisée et non stérile
- Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
- Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Format | Sans boucle |
| Comprend | Joint torique |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Non |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |