Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis à joint fixés
Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polyéthylène. Les microtubes à centrifuger BRAND™ avec bouchons à vis à joint fixés comprennent un cône d’étanchéité intégré. Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent également être achetés séparément.
Marque: BRAND™ 780703
141.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polyéthylène.
- Non gradués.
- Plage de températures : –90°C à +100°C.
- Disponibles séparément : inserts en polypropylène à bouchon coloré pour l’identification.
Spécification
Bouchon à vis avec couvercle d’étanchéité | |
Non autoclavable | |
Polypropylène | |
1000/boîte | |
Non stérile |
Polyéthylène | |
2 ml | |
Autostable, fond conique | |
–90 à 100°C | |
Non |