Learn More
Corning™ Boîtes de Pétri
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Marque: Corning™ BP93B-102
87.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Optimale pour l’automatisation et dotée d’un double sachet extérieur avec traçabilité. Solution optimisée pour l’automatisation.- PS de cristal
- Quatre orifices d’aération
- Planéité optimale
- Fabrication dans un environnement de classe 100
- SAL 10-6
- Pochettes à ouverture facile
- Deux sachets extérieurs
Spécification
Boîte de Pétri | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Optimisée pour l’automatisation | |
4 | |
14,2 mm |
Jetable | |
Rond | |
1 | |
Conditionnement double ; Étiquettes de traçabilité | |
90 x 14.2 mm | |
90 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
788149 | Certificat de conformité | 15/07/2021 | BP93B-102 |
788147 | Certificat de conformité | 15/07/2021 | BP93B-102 |
780738 | Certificat de conformité | 01/07/2021 | BP93B-102 |
780737 | Certificat de conformité | 01/07/2021 | BP93B-102 |
774465 | Certificat de conformité | 01/07/2021 | BP93B-102 |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
7Heures
19Minutes
23Secondes
2