Learn More
Boîtes de Pétri en PS transparentes à triple ventilation Sterilin
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Manufactured from non-cytotoxic virgin polystyrene
- Ideal for use in automatic plate pourers
- For in vitro use only
- Triple vented—aids gaseous exchange; ideally suited for short-term work
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, 98/79/EC, BS611 partie 2 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Boîte de Pétri standard |
| À utiliser avec (application) | Parfaitement adapté aux verseurs de plaques automatiques, pour un usage in vitro uniquement |
| Quantité | 500/boîte |
| Hauteur (métrique) | 16,2 mm |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |