Learn More
Gosselin™ Étaleurs d’innoculation en L
Pour la répartition sur une surface de milieux solides dans des applications microbiologiques. Les épandeurs d’inoculation en forme de L Gosselin™ sont en PS.
Marque: Gosselin™ ETAR-02
42.48 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Extrémité courbe
- Stériles et jetables
- Conditionnés en sachets à glissière inviolables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Sachets de 5 | |
Polystyrène | |
Stérile |
CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
148 mm | |
En L | |
Étaleur d’inoculation | |
Pour les utilisations environnementales, industrielles, microbiologiques et dans l’industrie des produits laitiers |