Learn More
Gosselin™ Boîte de Pétri 100 x 15 mm avec trois orifices d’aération, optimisée pour l’automatisation
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
825 pièces
Description
Les boîtes de Pétri Gosselin 100 x 15 mm ont été conçues en collaboration avec les fabricants de matériel de remplissage de boîtes de Pétri. Ces boîtes de Petri sont idéales pour les examens microbiologiques, par étalement en surface ou par coulage dans des plaques.
- Polystyrène de cristal
- Trois orifices d’aération
- Planéité optimale
- Fabrication de classe 100
- SAL 10-6
- Pochettes à ouverture facile
Spécification
Spécification
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Optimisée pour l’automatisation |
| Évent | 3 |
| Hauteur (métrique) | 14,2 mm |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |