Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire
GREENER_CHOICE
Traitées pour culture tissulaire (TC) pour offrir une adhérence et une croissance optimales des cellules adhérentes. Les boîtes de culture traitées pour culture tissulaire Corning™ constituent une solution idéale pour la croissance et la conservation des cellules in vitro
Marque:  Corning™ 430167
387.82 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10075371
  • 484.04€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui accroît la mouillabilité de la surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et homogène
  • Les boîtes de culture à adhérence de surface ultra faible présentent une couche d’hydrogel lié par covalence qui réduit au maximum l’adhérence cellulaire, l’absorption protéique et l’activation cellulaire.
  • 10 boîtes de culture/sachets pour boîtes de 100 mm (Cat. catalogue 430293)
  • Les boîtes carrées de 245 mm offrent 500 cm2 de surface de croissance
  • Rebords facilitant la manipulation
  • Les orifices d’aération assurent un échange gazeux homogène
  • À partir de PS vierge optiquement transparent
  • Stérile
  • Apyrogènes
Taille de boîte (mm) = diamètre de surface de croissance réelle : Boîte de 35 mm = 34,4 mm ; boîte de 60 mm = 52,1 mm ; boîte de 100 mm = 83,8 mm ; boîte de 150 mm = 139,1 mm.
Catalogue nº 431110, boîtes carrées avec dimensions de fond intérieur de 224 x 224 mm.
Informations sur la commande
Les quantités d’emballages diffèrent.Pour plus de détails, consultez le tableau de commande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Polystyrène
Plat
Transparent
Oui
Polystyrène
Stérile
Plaque de Pétri pour culture cellulaire
Couvercle
20/Paquet
20 mm
Oui
83,8 dia. x 20 mm H
16,5 ml (puits)
55 cm2
Non quadrillé
Rond
Culture cellulaire
11,0 à 16,5 ml
500/Carton
100 mm de dia
100 mm