Learn More
Boîte de Pétri aseptique Gosselin™, conditionnement double individuel avec étiquettes de traçabilité
Conçue en collaboration avec les fabricants de matériel de remplissage de boîtes de Petri. Les boîtes de Pétri aseptiques Gosselin™ en conditionnement double avec étiquettes de traçabilité, sont idéales pour l’examen microbiologique, par étalement en surface ou par coulage dans des plaques.
Marque: Gosselin BP93B-101
83.93 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Produit optimisé pour l’automatisation
- Produit ventilé : 3 orifices d’aération
- Double sachet extérieur avec étiquette de traçabilité
- Fabrication dans un environnement de classe 100
- Norme élevée de contrôle de qualité
Spécification
CE, IVD, CE Ndeg;1935/2004, ISO 11137, aseptique | |
Polystyrène | |
Stérile | |
1 | |
825/carton | |
90 mm |
Naturel | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie | |
14,2 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
922305 | Certificat de conformité | 21/03/2025 | BP93B-101 |
921743 | Certificat de conformité | 21/03/2025 | BP93B-101 |
921749 | Certificat de conformité | 13/03/2025 | BP93B-101 |
919534 | Certificat de conformité | 06/03/2025 | BP93B-101 |
918956 | Certificat de conformité | 04/03/2025 | BP93B-101 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
15Minutes
44Secondes
16 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25