Learn More
Code produit | Marque | Dimensions (Dia. x H) | Nombre de puits | Évent | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (Dia. x H) | Nombre de puits | Évent | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11861583
|
Corning™
BP93B-16 |
90 x 15 mm | 1 | 3 | Stérile | N/A | ||||||
12374079
|
Corning™
BI93D-01 |
90 x 15 mm | 2 | 3 | Stérile | N/A | ||||||
11812532
|
Corning™
BP53-01 |
60 x 15 mm | 1 | 6 | Non stérile | N/A | ||||||
11768573
|
Corning™
BP53-02 |
60 x 15 mm | 1 | 6 | Stérile | N/A | ||||||
11831553
|
Corning™
BP93B-15 |
90 x 15 mm | 1 | 3 | Stérile | N/A | ||||||
12364069
![]() ![]() |
Corning™
BB64-01 |
65 x 14.5 mm | 1 | 6 | Stérile |
282.26€
720 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12397487
|
Corning™
SB93-03 |
90 x 15 mm | 1 | 3 | Stérile | N/A | ||||||
11798563
![]() |
Corning™
BP124-04 |
120.5 x 15.8 mm | 1 | 4 | Stérile ou aseptique |
209.00€
252 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11728573
![]() ![]() |
Corning™
BP63-10 |
65 x 14.5 mm | 1 | 3 | Stérile |
331.00€
720 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15488784
![]() |
Corning™
BP93B-102 |
90 x 14.2 mm | 1 | 4 | Stérile |
212.00€
825 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15498784
![]() |
Corning™
BP93D-102 |
90 x 14.2 mm | 1 | 3 | Stérile |
127.36€
825 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15446254
|
Corning™
BP53-03 |
55 x 14.2 mm | 1 | 6 | Stérile |
419.00€
1620 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
- PS de cristal
- Planéité optimale
- Fabrication classe 100
- Ouverture facile
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Boîtes de Pétri