Learn More
Boîte de Pétri carrée Gosselin™
Pour contrôler l’environnement lors de la détermination de la contamination microbienne globale de surfaces comme la peau, les cuisines, les salles opératoires et les étals de présentation des produits alimentaires réfrigérés. Les boîtes de Petri carrées Gosselin™ à fond plat sont équipées d’une grille numérotée de 10 mm x 10 mm avec marquage 1 à 4 et A à D pour compter facilement les unités de colonie par cm2.
Marque: Gosselin BP124-05
159.39 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fond plat
- Couvercle adhérant
- Utilisation dans le cadre de la production aseptique
- Produit stérilisé par irradiation avec étiquette de sécurité
- Boîtes de contact
Spécification
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
Naturel | |
Carré | |
Boîte de Petri | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie | |
15,8 mm |
Forme basse | |
Polystyrene | |
Stérile | |
1 | |
252/carton |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
918924 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | BP124-05 |
918287 | Certificat de conformité | 20/02/2025 | BP124-05 |
915349 | Certificat de conformité | 19/02/2025 | BP124-05 |
917612 | Certificat de conformité | 07/02/2025 | BP124-05 |
915763 | Certificat de conformité | 06/02/2025 | BP124-05 |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Nouvelle offre Économisez maintenant