Learn More
Corning™ Anses d’inoculation en PS stériles
Fabriquées en PS souple pour la récupération optimale d’un inoculum de culture. Les anses d’inoculation en PS stériles Gosselin™ représentent une solution efficace pour le transfert d’organismes microscopiques, d’inoculum ou pour le repiquage.
Marque: Corning™ OS10-02
198.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.88000kg
Description
- Anses d’inoculation en polystyrène
- Extrémité sphérique ou à aiguille
- 1 ou 10 μl
Spécification
Stérile | |
194 mm | |
Bleu | |
3000/paquet |
Polystyrène | |
10 μl | |
Anse d’inoculation avec pointe à aiguille | |
Sachet à fermeture zip avec sceau d’inviolabilité |