Learn More
Boîtes de Pétri Gosselin™
Conçues en collaboration avec les fabricants de matériel de remplissage de boîtes de Petri. Les boîtes de Petri Gosselin™ sont idéales pour les examens microbiologiques, par étalement en surface ou par coulage dans des plaques.
Marque:  Gosselin SB93-101
81.09 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15458794
  • 170.00€ / 825 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Un seul compartiment
  • En PS naturel
  • 3 orifices d’aération inclus
  • Contact alimentaire : Les matières premières sont conformes à la réglementation CE N° 1935/2004
  • Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : Aseptique
  • Pour une utilisation dans des applications cliniques, environnementales, industrielles et microbiologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Rond
1
825/boîte
14,2 mm
Polystyrène
Stérile
33/sachet
3
90 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot881878 Type de certificatCertificat de conformité Date13/02/2024 Catalog NumberSB93-101
Numéro de lot837770 Type de certificatCertificat de conformité Date13/12/2022 Catalog NumberSB93-101
Nom du produit
Boîtes de Pétri Gosselin™ >