Learn More
Boîte de Pétri Gosselin™ conditionnée pour une utilisation générale en laboratoire
Code produit. 15438794
Click to view available options
Hauteur (métrique):
14,2 mm
Conditionnement:
825 pièces
Code produit. 15438794
Marque: Gosselin SB90101
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Certifications/Conformité CE Ndeg;1935/2004, ISO 11137, aseptique
Couleur Naturel
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Type Boîte de Petri
Nombre de puits 1
À utiliser avec (application) Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie
Quantité 825/carton
Hauteur (métrique) 14,2 mm
Diamètre (métrique) 90 mm