Learn More
Corning™ Boîtes de Pétri
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
Marque: Corning™ BP53-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Optimisées pour l’automatisation. Les boîtes de Pétri Gosselin™ sont fabriquées en PS transparent.
- PS de cristal
- Planéité optimale
- Fabrication classe 100
- Ouverture facile
Spécification
Transparent | |
Rond | |
1 | |
6 | |
15 mm |
Polystyrène | |
Stérile | |
Régulier | |
60 x 15 mm | |
60 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Boîtes de Pétri > One compartment; 6 vents; Sterile; 60 x 15mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu