Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-50MS
Code produit. 10618895 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15m
15 m
30m
30 m
60m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10618895
Marque: Thermo Scientific™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez ces colonnes à polarité moyenne pour les applications GC / MS.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour les applications GC/MS.
  • Phase de polarité moyenne, 50% phényl polysilphénylène-siloxane
  • Bleeding faible diminuant la contamination MS
  • Particulièrement utile pour les applications nécessitant une température et une polarité supérieures à celles d’une colonne à 5 % de phényle
  • L’inertie de la colonne donne une traînée de pic minimale et une dissociation moindre des échantillons sensibles
  • Semblable à : OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recommandé dans les cas suivants :
  • Herbicides
  • Stupéfiants
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Produits pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 360/370°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-50 MS
Type d’USP G3
À utiliser avec (application) Analyse pharmaceutique, GC/MC pour stupéfiants, GC/MS pour l’EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS pour les produits pharmaceutiques
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Mi-polaire
Description 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm