Learn More
Boîte de Pétri Gosselin™ conditionnée en salle blanche
Marque: Gosselin BH93B-102
74.87 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
CE, DIV, CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
1 | |
700/carton | |
16,2 mm |
Naturel | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie | |
3 évents | |
90 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Boîte de Pétri Gosselin™ conditionnée en salle blanche > Hauteur : 16,2 mm ; stérile ; 3 orifices d’aération
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu