Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger stériles avec bouchons à vis
GREENER_CHOICE
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
Marque:  Fisherbrand™ 02681374
173.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12831731
  • 183.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
  • Avec bouchons attachés
  • Bouchons à vis de couleur naturelle avec joints toriques
  • Sans RNase et sans DNase
Spécification
Spécification
Polypropylène
2mL
Polypropylène
Stérile
À jupe
Autoclavable
Naturel
Joint torique
Vis
18000xG
Nom du produit
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger stériles avec bouchons à vis > Capacité : 2,0 ml ; fond conique ; FCR max. : 18 000xG