Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 1,5 ml, couleur naturelle ; 1,5 ml ; D.E. x L : 10,8 x 40,6mm
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Marque: Fisherbrand™ 509-GRD-PFB
9.39 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité : 1,5 ml
- En PP haute pureté
- Gradués par des marquages tous les 0,1 et 0,25 ml
- Résistent à des forces pouvant atteindre 30 000 G
- Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
- Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
- Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
- Plage de températures comprise entre -80° et +121°C
- S’adaptent à tous les rotors standard
- Apyrogènes
- Autoclavables à 121°C/15psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles en huit couleurs ou dans des boîtes de couleurs assorties.
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Fisherbrand Microcentrifuge Tubes
-
Fisherbrand Microcentrifuge Tubes (FR)