Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger stériles avec bouchons à vis
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
151.00€ - 183.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Polypropylène |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matériau | Polypropylène |
Comprend | Joint torique |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | FCR max. | dimShape | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | FCR max. | dimShape | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12350353
![]() |
Fisherbrand™
515-S-FIS |
1.5 ml | 30000 ×g | Conique |
151.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12831731
![]() |
Fisherbrand™
02681374 |
2mL | 18000xG | À jupe |
183.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12390433
![]() |
Fisherbrand™
522-S-FIS |
2 ml | 25000 ×g | Conique |
166.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
- Avec bouchons attachés
- Bouchons à vis de couleur naturelle avec joints toriques
- Sans RNase et sans DNase
Spécification
Polypropylène | |
Polypropylène | |
Stérile |
Naturel | |
Joint torique | |
Vis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger stériles avec bouchons à vis