Learn More
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)
For use in research applications
Marque: Novus Biologicals™ NBP2-29398-5MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Tan | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles | |
Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9) Inhibitor | |
Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9) |
In vitro assay | |
5 mg | |
690 | |
Crystalline Powder |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor) > 5mg
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu