Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™
GREENER_CHOICE
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Marque:  Fisherbrand™ TF112-1000-FIS
49.19 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11973466
  • 97.75€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Format universel convenant aux pipettes de recherche.
  • Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
  • Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
  • Stériles et transparentes
  • Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
  • Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
  • Non autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 μl à 1000 μl
Stérile
Non autoclavable
89 mm
Micro Point
Universelle
SureOne
À filtre
Naturel
3,5 in
Portoir à charnières
Réutilisable
Oui
100 μL, 200 μL, 500 μL, 1000 μL
Vidéos
  • Fisherbrand SureOne Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April FR
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand SureOne Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April FR
  • Fisherbrand - POTM - May EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (EN)
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
    Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:25
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:25
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
  • Fisherbrand - SureOne filter tip reload system
    Environmentally friendly reload packaging reduces plastic waste and saves space.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:17
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:17
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand SureOne filter tip reload system
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™ > 100 à 1000 μl ; pointe Micropoint ; gradué à 100, 200, 500, 1000 μl