Learn More
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 30 couches
Appliquer directement sur le sol
Marque:  Texwipe™ AMA364681W
479.08 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12410070
  • 505.00€ / 8 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Appliquer directement sur le sol
  • Un revêtement adhésif homogène sur chaque couche capture les particules provenant du trafic piétonnier et des roues des équipements
  • L’agent antimicrobien contenu dans le revêtement réduit le risque de propagation des germes et des bactéries dans une zone contrôlée
Spécification
Spécification
46 x 36 po
30 feuilles/tapis
Blanc
Nom du produit
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 30 couches > Film transparent avec fond blanc ; 30 couches ; 36 x 46 po.