Learn More
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Antifade Mountant with DAPI
Milieu de monteur anti-atténuation SlowFade™ Diamond avec DAPI
Marque:  Molecular Probes™ S36973
266.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15471244
  • 350.00€ / 10mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
10 ml
Un flacon de 10 ml.
• Stocker à 2–8°C ou congeler à -20°C
• Protéger de la lumière
• Stable pendant au moins 6 mois après réception
SlowFade™
10 mL
Milieu de montage anti-atténuation
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Solution anti-atténuation
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2985046 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2024 Catalog NumberS36973
Numéro de lot2935307 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2024 Catalog NumberS36973
Numéro de lot2720404 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2023 Catalog NumberS36973
Numéro de lot2542358 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2022 Catalog NumberS36973
Numéro de lot2482764 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/03/2022 Catalog NumberS36973
Nom du produit
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Antifade Mountant with DAPI > 10 ml