Learn More
Falcon™ Tamis cellulaires
Permettent d’isoler rapidement les cellules primaires pour obtenir systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme à partir de tissus. Les tamis cellulaires Falcon™ sont faciles d’utilisation et conviennent parfaitement aux travaux avec des cellules souches et des cellules primaires.
Marque: Falcon™ 352350
91.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Une alternative plus rapide et plus facile pour mesurer la filtration dans les procédures impliquant la dissociation des cellules soit des amas, soit des tissus primaires
- Obtenez systématiquement une suspension unicellulaire plus uniforme
- Trois tailles de pores en maille en nylon pour des performances optimales dans une variété d’applications
- Stérilisés et facilement accessibles dans un emballage individuel
- Le rebord allongé sur le tamis permet une manipulation aseptique à l’aide d’un forceps
- Les tamis sont faits d’un maillage en nylon fort avec des pores de 40, 70 ou 100 μm qui sont espacés uniformément pour des résultats cohérents
- Cadre moulé en PP à code couleur avec languette permettant une manipulation aisée
Caractéristiques
Stérile- Conditionnement individuel
Informations sur la commande
Conditionnés individuellement dans des emballages de qualité médicale et irradiés aux rayons gamma.
Spécification
Nylon | |
Blanc | |
Rebord allongé sur le tamis, structure en polypropylène avec tampon | |
Tamis cellulaire | |
Tubes coniques Falcon de 50 ml |
Oui | |
Conçu pour isoler rapidement les cellules primaires et obtenir systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme à partir de tissus | |
Polypropylène | |
Stérile | |
70 μm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
16Minutes
56Secondes
44 -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25