Learn More
Corning™ Tamis cellulaires stériles
BIOPHARMA
Isole rapidement les cellules primaires pour obtenir systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme à partir de tissus. Les tamis cellulaires stériles Corning™ sont idéals pour la préparation d’échantillons pour cytométrie en flux et s’utilisent avec des cellules souches et des cellules primaires.
Marque:  Corning™ 431751
99.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15370801
  • 105.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Maille de nylon solide disponible en trois tailles de pores (40, 70 ou 100 μm) pour une variété d’applications
  • Convient à la plupart des grandes marques de tubes coniques de 50 ml
  • Le dispositif non cytotoxique a des cadres en PP à code couleur
  • Zone de préhension pour la manipulation avec un forceps
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Utilisation pour le pré-filtrage des solutions contenant des particules de >40 μm et pour le nettoyage des suspensions cellulaires avant la sous-culture, le comptage et l’analyse ou la congélation
  • Conditionnement individuel dans des sachets faciles à ouvrir
Pour la préparation de :
  • Suspensions monocellulaires des cellules sanguines
  • Échantillons pour les cultures cellulaires primaires et les immunogènes
  • Cellules primaires de tissus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nylon
Polypropylène
Convient à la plupart des grandes marques de tubes coniques de 50 ml
Blanc
Stérile
Dimension de la maille : 70 μm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot268369 Type de certificatCertificat de qualité Date16/04/2025 Catalog Number431751
Numéro de lot264997 Type de certificatCertificat de qualité Date29/03/2025 Catalog Number431751
Numéro de lot264881 Type de certificatCertificat de qualité Date05/03/2025 Catalog Number431751
Numéro de lot264654 Type de certificatCertificat de qualité Date08/02/2025 Catalog Number431751
Numéro de lot264053 Type de certificatCertificat de qualité Date04/01/2025 Catalog Number431751
Promotions
Promotions
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Offre Corning Lab Products
    Code promotionnel24073
    Expire2025-04-25
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Tamis cellulaires stériles > 70 μm