Learn More
Falcon™ Microplaques en PS
Fabriquées en PS vierge transparent pour une visibilité optimale. Les microplaques en PS Falcon™ sont disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour la culture tissulaire.
Marque: Falcon™ 353046
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Polyvalence des couleurs des plaques pour s’adapter à diverses méthodes de détection
- En PS vierge transparent
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
- Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
- Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
- La surface et le volume de croissance sont nominaux
Spécification
2 x 3 | |
Oui | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
6 | |
50/Carton | |
Emballage individuel |
Transparent | |
Polystyrène | |
15,5 ml | |
9,6 cm2 | |
Rectangulaires | |
Culture cellulaire | |
1.5 à 2.2 ml | |
Couvercle | |
1/Paquet | |
50/Carton |