Learn More
Cytiva Indicateurs de pH Whatman™
Permet de déterminer rapidement les valeurs de pH. Les indicateurs de pH Whatman™ sont imprégnés d’un mélange de plusieurs indicateurs dont la couleur change lorsqu’ils entrent en contact avec la solution d’un échantillon en particulier.
Marque: Cytiva 10362030
Description
Permet de déterminer rapidement les valeurs de pH.Les indicateurs de pH Whatman™ sont imprégnés d’un mélange de plusieurs indicateurs dont la couleur change lorsqu’ils entrent en contact avec la solution d’un échantillon en particulier.
Déterminer le pH en utilisant le tableau de comparaison des couleurs fourni. Les bandelettes de test affichent une couleur spécifique au contact de la solution d’échantillon.
- Relevés de pH instantanés
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Économique
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain. Ce papier indicateur de pH a été imprégné d’un mélange de plusieurs indicateurs
Spécification
1 à 11 | |
Charte de comparaison des couleurs | |
Papier indicateur |
Rouleau | |
1 rouleau |