Learn More
Sartorius™ Ensemble d’étalonnage pour pipette
Utilisé pour les balances analytiques ME et CPA.
Marque: Sartorius™ YCP04-HW
1060.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour les balances analytiques ME et CPA
- Comprend un piège à humidité et tous les adaptateurs requis
Spécification
ME and CPA Analytical Balances |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Ensemble d’étalonnage pour pipette > S’utilise avec : Balances analytiques MME et CPA
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu