Learn More
Corning™ Tamis cellulaires stériles
Isole rapidement les cellules primaires pour obtenir systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme à partir de tissus. Les tamis cellulaires stériles Corning™ sont idéals pour la préparation d’échantillons pour cytométrie en flux et s’utilisent avec des cellules souches et des cellules primaires.
Marque: Corning™ 431750
97.87 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Maille de nylon solide disponible en trois tailles de pores (40, 70 ou 100 μm) pour une variété d’applications
- Convient à la plupart des grandes marques de tubes coniques de 50 ml
- Le dispositif non cytotoxique a des cadres en PP à code couleur
- Zone de préhension pour la manipulation avec un forceps
- Stérilisation par irradiation gamma
- Utilisation pour le pré-filtrage des solutions contenant des particules de >40 μm et pour le nettoyage des suspensions cellulaires avant la sous-culture, le comptage et l’analyse ou la congélation
- Conditionnement individuel dans des sachets faciles à ouvrir
Pour la préparation de :
- Suspensions monocellulaires des cellules sanguines
- Échantillons pour les cultures cellulaires primaires et les immunogènes
- Cellules primaires de tissus
Spécification
Nylon | |
Polypropylène | |
Convient à la plupart des grandes marques de tubes coniques de 50 ml |
Bleu | |
Stérile | |
Dimension de la maille : 40 μm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25