Learn More
Falcon™ Tamis cellulaires
Permettent d’isoler rapidement les cellules primaires pour obtenir systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme à partir de tissus. Les tamis cellulaires Falcon™ sont faciles d’utilisation et conviennent parfaitement aux travaux avec des cellules souches et des cellules primaires.
103.52€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Type de produit | Tamis cellulaire |
À utiliser avec (équipement) | Tubes coniques Falcon de 50 ml |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Dimensions de la maille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Dimensions de la maille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10282631
![]() |
Falcon™
352360 |
Jaune | Stérile | Dimension de la maille : 100 μm |
103.52€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10737821
![]() |
Falcon™
352340 |
Bleu | Stérile | 40 μm |
103.52€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10788201
![]() |
Falcon™
352350 |
Blanc | Stérile | 70 μm |
103.52€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Caractéristiques
- Maille en nylon robuste avec pores 40, 70 et 100 μm micron pour des performances optimales dans une grande variété d’applications
- Les pores de maille espacés uniformément fournissent des résultats cohérents et fiables
- Facilement accessible dans un emballage individuel
- Le rebord allongé sur le tamis permet une manipulation aseptique avec des forceps
- Cadre en polypropylène moulé à code couleur avec languette facilitant la manipulation et l’identification
- S’adapte parfaitement aux tubes coniques Falcon de 50 ml
- Jetable, facile à utiliser, peu coûteux, préserve l’intégrité des échantillons
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma, non cytotoxique
- Alternative plus rapide et plus facile à la filtration de gaze
- Idéal pour la préparation d’échantillons de cytométrie en flux, notamment :
- Suspensions cellulaires uniques de cellules sanguines provenant de la moelle, du pancréas, du thymus, des amygdales et des ganglions lymphatiques
- Cellules souches, cellules dérivées de tissus et cellules cancéreuses
- Préparation d’échantillons pour les cultures cellulaires primaires et les immunogènes
- Préparation des stocks de congélation
- Filtration des protéines agglutinantes produites dans le sérum d’inactivation
Informations sur la commande
Conditionnés individuellement dans des emballages de qualité médicale et irradiés aux rayons gamma.
Spécification
Oui | |
Tamis cellulaire | |
Tubes coniques Falcon de 50 ml |