Learn More
Falcon™ Tubes à essai en PS à fond rond avec bouchon à clipser pour tamis cellulaire
BIOPHARMA
Pour les applications de cytométrie en flux. Le tube à essai Falcon™ 12 x 75 mm avec bouchon à clipser pour tamis cellulaire offre une solution pratique pour la préparation des échantillons de laboratoire.
Marque:  Falcon™ 352235
489.23 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10585801
  • 598.72€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Solution largement utilisée et référencée dans les protocoles de laboratoire
  • Le bouchon à clipser à double position empêche la perte d’échantillons et permet une manipulation simple
  • Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml (réf. 352008 non stérile)
Le fondement de résultats de recherche cohérents
  • Fournir un confinement fiable des échantillons de liquides de laboratoire
  • Les tubes en polystyrène sont les mieux adaptés aux procédures nécessitant une grande clarté optique
  • Les bouchons à clipser à double position, les parois de jauge plus lourdes et la construction unique offrent un joint sûr et positif
  • Matériaux d’emballage de style médical
  • Puissance nominale de 1 400 FRC (les allégations FCR se réfèrent à la force centrifuge relative mesurée en g-force pour les matériaux d’une densité relative de 1,0, utilisée dans un rotor approprié avec un support amortissant et des précautions de sécurité corrects. Les tubes utilisés avec des solvants organiques à des températures inférieures à 0°C peuvent avoir des valeurs FCR inférieures.)
  • Les dimensions et les volumes du tube sont approximatifs
  • OD: 12 mm
  • Graduations : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nylon
Applications de cytométrie en flux
PS
Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
Capacité : 5 ml
Transparent
Bouchon à clipser à deux positions pour tamis cellulaire, bleu
Tube à essai
Système FACS Corning™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot29724036 Type de certificatCertificat de qualité Date27/03/2025 Catalog Number352235
Numéro de lot24624030 Type de certificatCertificat de qualité Date26/03/2025 Catalog Number352235
Numéro de lot20824034 Type de certificatCertificat de qualité Date25/03/2025 Catalog Number352235
Numéro de lot21024015 Type de certificatCertificat de qualité Date20/03/2025 Catalog Number352235
Numéro de lot20724035 Type de certificatCertificat de qualité Date18/02/2025 Catalog Number352235
Nom du produit
Falcon™ Tubes à essai en PS à fond rond avec bouchon à clipser pour tamis cellulaire > Tamis cellulaire, stérile ; 5 ml