Learn More
Corning™ Plaques à 6 puits traitées pour culture tissulaire transparentes Costar™, conditionnées individuellement, stériles
Plaques traitées pour culture tissulaire pour une adhérence des cellules supérieure. Les plaques de culture cellulaire à fond plat Corning™ Costar™ sont idéales pour les tests de diagnostic lorsque l’adhérence des cellules est essentielle.
Marque: Corning™ 3516
145.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
- Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
- La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
- Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
- La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
- Stérile
- Apyrogènes
Spécification
2 x 3 | |
Oui | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque multi-puits | |
6 | |
50/Carton | |
Emballage individuel | |
3,5 cm |
Transparent | |
Polystyrène | |
2,9 ml (puits) | |
9,5 cm2 | |
Rectangulaires | |
Culture cellulaire | |
2 à 3 ml | |
Couvercle | |
1/Paquet | |
50/Carton |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31