Learn More
Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks
3-Ply Sterile Facemasks constructed of polyethylene apertured film and PTFE (polytetrafluoroethylene).
Marque:  Fisherbrand™ 12-891-00223
Code produit. 17307299
Description
Description
  • Fabrication à partir d’une combinaison de films transparents perforés en polyéthylène et PTFE (polytétrafluoroéthylène) avec des attaches souples
  • Fabrication conforme aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016
  • Certifiés stériles
Spécification
Spécification
Masque facial pour salle blanche
Stérile
Les masques sont rigoureusement testés et fabriqués dans un environnement certifié ISO 13485. Les tests sont validés par un laboratoire de contrôle indépendant. Ce produit n’est pas un dispositif médical au sens du règlement (UE) 2017/745/directive 93/42/CEE ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement (UE) 2016/425. Chaque lot est stérilisé conformément à la norme ISO 11137 et justifie un niveau d’assurance de stérilité SAL 10-6 conformément à la norme ISO 11137-2:2013.
Usage industriel uniquement
Blanc
Perforé avec attaches
Oui
23 cm
Vidéos
  • FisherBrand POTM 2022_July FR
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand 3-Ply Sterile Facemask
    • FisherBrand POTM 2022_July EN
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand 3-Ply Sterile Facemask
      FDS
      Documents Certificats
      Nom du produit
      Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks >