Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire unisexe en coton
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
Longueur (impériale):
44,1 in
44.9 po
45,7 in
46.5 po
47,2 in
48,0 in
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | L |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Coton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Type de manchette | Droit |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Nbre de poches | 3 |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand reusable lab coats
Taille: 744.3 kB
Fisherbrand reusable lab coats
Taille: 946.9 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire unisexe en coton >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu