Learn More
Ansell Gants en nitrile blanc stériles adaptés à chaque main KIMTECH™ G3
Description
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon règl. (UE) 2016/425- Protection projections produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 Type C (K)- Résistance dégradation par produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection virus et micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Protection projections médicaments cytotoxiques, ASTMD6978-05- Niveau de stérilité garanti 10-6- Certificat d'analyse disponible en ligne- Certificat de stérilité disponible en ligne
- La formulation en nitrile blanc performante et écologique est validée pour un niveau de stérilité garanti 10-6, et l'emballage prêt à l'emploi en salle blanche réduit les déchets sans compromettre la sécurité.
- Le nitrile blanc entièrement stérilisé est plus résistant et plus fin que le latex. Il assure une protection certifiée contre un grand nombre de contaminants, parmi lesquels les virus, les micro-organismes, les médicaments cytotoxiques et les projections de produits chimiques, et présente un faible niveau d'endotoxines.
- Ces gants sont de forme anatomique, jetables et de couleur blanche et présentent un haut niveau de propreté.
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces.
Informations sur la commande
Pochettes et sachets en PE pour une utilisation en salle blanche. Emballés dans une salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 5. Certificats d’analyse et d’irradiation disponibles.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016 ; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Oui |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Oui |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02