Learn More
SymLine™ Power Supply for SignalBox2
Power supply for use with the built-in SignalBox2.
Marque: SymLine™ 108326
69.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- EU power supply unit for the power supply of the SCAT™ Level Control (220/230 V) to be reordered
- Length of the cable: 1900 mm
Spécification
Black | |
Built-in SignalBox2 | |
Power Supply |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SymLine™ Power Supply for SignalBox2 > Power Supply; Color: Black; For Use With (Equipment): Built-in SignalBox2; Type: Power Supply
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu