Learn More
Nitritex™ Tapis adhésif en polyuréthane
Empêchez la saleté, la poussière et les bactéries d’entrer dans les laboratoires grâce au tapis adhésif en polyuréthane Nitritex™.
Marque:  Nitritex™ STW2645
116.74 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15268318
  • 178.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tapis pour utilisation dans des environnements de laboratoire contrôlés
  • Rectangulaires
  • PUR
  • Blanc ou bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 9001:2015
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
PUR
26 x 45 in
Blanc
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Nitritex™ Tapis adhésif en polyuréthane > Taille : 26 x 45 po, blanc