Learn More
3M™ Bouchons d’oreille
Les bouchons d'oreille 3M™ série 1200 sont des modèles réutilisables conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux, jusqu'à 25 dB.
Marque: 3M™ 7100288287
320.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Bénéficiez d'une protection auditive confortable et durable avec les bouchons d'oreille 3M™ série 1200.
- Ces bouchons d'oreille réutilisables réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 25 dB ; ils sont entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2.
- Ils sont fabriqués à partir d'un élastomère thermoplastique (TPE) doux et durable. Leur conception à triple collerette de forme conique leur permet de s'adapter à la plupart des tailles de conduit auditif, offrant un ajustement sûr et confortable. Le design de la tige permet une insertion et un retrait simples, pratiques et hygiéniques.
- Ils sont fournis avec un étui de rangement robuste doté d'une attache pour ceinture, ce qui vous permet de les garder propres et d'éviter de les perdre.
- Les bouchons d'oreille 3M™ 1271 sont disponibles en versions à sonde pour une utilisation avec le système de validation 3M™ E-A-RFit™.
Spécification
Standard | |
26 dB | |
À rebord | |
No | |
No |
1271 | |
Corded | |
Reusable | |
No |