Learn More
Epredia™ Cassettes HistoScreen™
Pour de très petits échantillons tissulaires par biopsie avec une charnière de couvercle à bord arrière. Élimine la nécessité d’éponges ou de sachets pour biopsie.
Marque: Epredia™ B851000OR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression. La conception de tubes est conçue avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt.
- Montage, traitement et enrobage – caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs. Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour une plus grande facilité d’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux.
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes.
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage.
Spécification
Maillage | |
1000 | |
Orange |
Couvercles séparés inclus | |
Charnière arrière | |
Cassette Histoscreen™ |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Cassettes HistoScreen™ > Orange
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu