Learn More
BCR™ Masques faciaux pour salle blanche
Les masques Berkshire offrent une efficacité de filtration tout en offrant un confort d’utilisation prolongé aux opérateurs et sont conçus pour protéger votre salle blanche ou votre environnement contrôlé contre la contamination humaine
Marque: BCR™ BM180ELK25I
667.85 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Un corps de masque extra large réduit la surface de peau exposée et offre une meilleure couverture pour les plus grands visages
- Milieu filtrant : Le PP fondu-soufflé offre une efficacité de filtration supérieure des particules et des bactéries
- La liaison ultrasonique réduit la contamination et le dégazage
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Contours d’oreille | |
Medium | |
180 x 90 mm | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) | |
BM180ELK |
Bleu clair | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
ASTM F2299, ASTM F2101 | |
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing | |
Conditionnement individuel |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
30Heures
3Minutes
30Secondes
53Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %