Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 8,0, sans RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
Marque: Invitrogen™ AM9856
154.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 1 M de Tris, pH 8,0, est fournie dans un flacon de 500 ml. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
1 M | |
Liquide | |
500 ml | |
Biologie moléculaire |
8 | |
Ambion™ | |
1,3-Propanediol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochloride |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%