Learn More
Masque jetable de type IIR à 3 plis
Le masque jetable de type IIR est un masque CE de haute qualité, adapté aux environnements médicaux généraux. Ces masques plissés à 3 plis en polypropylène avec contours d’oreille offrent un excellent ajustement avec un joint de nez réglable pour plus de sécurité. Entièrement certifié, qualité garantie.
Marque: Medlink 1601
.93 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.14200kg
Description
- Protection jetable à usage unique
- Un dispositif médical CE de classe I, certifié sous le règlement (EU) 2017/745, conforme à la norme EN 14683:2019 pour les masques médicaux
- Il est doté d’une couture supérieure à fil interne souple et flexible pour une tenue confortable autour du nez et des contours d’oreille élastiques tricotés
- Couches intérieures et extérieures en polypropylène non tissé
- Couche intermédiaire en polypropylène de fusion-soufflage
- Conforme à la norme EN ISO 10993-10:2013 pour l’irritation et la sensibilisation de la peau
- Extérieur bleu
- Taille universelle et facilité d'ajustement
Spécification
Masque jetable | |
Couches : polypropylène, fil de nez : fil en acier revêtu de polyéthylène, contours d’oreille : térylène, Spandex | |
Non stérile | |
Règlement relatif aux dispositifs médicaux : (UE) 2017:745 ; EN 14683:2019 | |
Médical | |
17,5 cm | |
9,5 cm |
Bleu | |
17,5 x 9,5 cm | |
Pleated | |
Oui | |
Oui | |
50/boîte |