Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 13 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 13-425
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge
Gris, Rouge, Noir
Noir, Rouge-orange, Transparent
Rouge-orange, Noir, Black
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / TEF |
| Couleur | Noir, Rouge-orange, Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type | Bouchon à vis |
| Taille du bouchon | 13 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à vis 13-425 |