Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 24 mm, blanc, à filetage 24-400
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™ 24 08 0592
14.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10759644
  • 18.13€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bouchon à vis en PP de 24 mm
  • Blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
blanc
en PP
Couvercle fermé
24 mm
100
ND24
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 24 mm, blanc, à filetage 24-400 > Fermé, blanc