Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre
Large gamme de flacons EPA en verre transparent et ambré.
Marque:  Fisherbrand™ 24 09 0589
33.40 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10000782
  • 46.15€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté
  • Les flacons EPA peuvent être fournis avec tout type de bouchon à vis ND24 déjà vissé
  • En verre transparent et ambré
  • Disponibles en 20, 30, 40 et 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Col vissant
27.5 mm
20 ml
24-400
Bouchon à vis
EPA
COT (EPA)
Transparent
Verre
COT (EPA)
20 ml
57 mm
Flacon
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre > Transparent, 20 ml, hauteur 57 mm